Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1550-25G T1550-5G
TCIAT1550-25GEA 119 EUR
TCIAT1550-25G TCIAT1550-5G
Trifluoromethanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Formule: CF₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91384b45923b225b013f8e8f8809d9b3b58414e3&vid=91384b45923b225b013f8e8f8809d9b3b58414e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity