Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
L14477.06 L14477.14
L14477.06EA 41.9 EUR
L14477.06 L14477.14
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle 98
Trifluoromethanesulfonate de triéthylsilyle
Purity: 98% CAS No.: 79271-56-0 Molecular Formula: C7F3H15O3SSi Formula Weight: 264.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.3910 Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 3590541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000407
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264.34 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C
Densité: 1.225
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Numéro MDL: MFCD00000407
Numéro CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable