Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B21127.06 B21127.14 B21127.22
B21127.06EA 57.5 EUR
B21127.06 B21127.14 B21127.22
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle ≥97%
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle
Purity: 97% CAS No.: 80522-42-5 Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3 Formula Weight: 306.42 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 45-46°/0.03mm Beilstein Reference: 3591541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009913
Formule: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 45…46 °C (0,03 mmHg)
Densité: 1,136
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009913
Numéro CAS: 80522-42-5
ONU: 3265
ADR: 8,II