Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
250700100 250700500
ACRO250700100EA 75.3 EUR
ACRO250700100 ACRO250700500
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle 97%
Trifluoromethanesulfonate de triisopropylsilyle
Formule: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009913
Numéro CAS: 80522-42-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %