Imprimer
VWR®, Peaked Caps
Fournisseur: VWR Collection
113-8906EA 146 EUR
113-8906 113-8907
VWR®, Peaked Caps
Vêtements à usage unique
Ces charlottes avec visière, à usage unique, sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) non tissé, Ce textile protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 40 g/m² (coiffe), 100 g/m² (visière)
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.