Imprimer
VWR® Basic, Couvre-barbes
Fournisseur: VWR Collection
113-8902EA 102 EUR
113-8902 113-8903
VWR® Basic, Couvre-barbes
Vêtements à usage unique
Ces couvre-barbes à usage unique sont fabriqués à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 10 g/m²
Conditionnement: 100 unités/sachet, 10 sachets/caisse.