Imprimer
VWR® Basic, Charlottes, détectables
Fournisseur: VWR Collection
113-8895EA 86.7 EUR
113-8895 113-8896 113-8897 113-8898
VWR® Basic, Charlottes, détectables
Vêtements à usage unique
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Double élastique
  • Détectables aux détecteurs de métaux, ce qui est parfait pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
Poids : 10 g/m²
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.