Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 40.3 EUR
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, pure
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.596 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)