2,2,2-Trifluoroéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoroethylamine
B20789.03
B20789.06
B20789.14
B20789.03EA
37.6
EUR
B20789.03
B20789.06
B20789.14
2,2,2-Trifluoroéthylamine 98%
2,2,2-Trifluoroéthylamine
Purity: 98%
CAS No.: 753-90-2
Molecular Formula: CF3CH2NH2
Formula Weight: 99.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -16°(3°F)
Refractive Index: 1.2950
Odour: Amine-like
Boiling Point: 36-38°
Beilstein Reference: 1733204
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008132
Formule:
C₂H₄F₃N Point d'ébullition: 36…38 °C Densité: 1.245 Point d'éclair: –16 °C (3 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00008132 Numéro CAS: 753-90-2 EINECS: 212-041-3 ONU: 2733 ADR: 3,II |