2,2,2-Trifluoroéthylamine 99.5%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoroethylamine
303500010
303500100
303500500
ACRO303500010EA
35
EUR
ACRO303500010
ACRO303500100
ACRO303500500
2,2,2-Trifluoroéthylamine 99.5%
2,2,2-Trifluoroéthylamine
Formule:
C₂H₄F₃N Point d'ébullition: 37…38 °C (760 mmHg) Densité: 1.24 g/cm³ Point d'éclair: –16 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008132 Numéro CAS: 753-90-2 EINECS: 212-041-3 ONU: 3286 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to almost colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.4 % |