Imprimer
Acide heptafluorobutyrique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
172800250 172801000 172805000
ACRO172800250EA 66.5 EUR
ACRO172800250 ACRO172801000 ACRO172805000
Acide heptafluorobutyrique 99%
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
MW: 214.04 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (755 mmHg)
Point de fusion: –17.5 °C
Densité: 1.64 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
ONU: 3265
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %