Imprimer
Acide 2,2-difluorobutyrique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluorobutanoic acid
H25830.MD H25830.03
H25830.MDEA 50 EUR
H25830.MD H25830.03
Acide 2,2-difluorobutyrique ≥97%
Acide 2,2-difluorobutyrique
Purity: 97% CAS No.: 2366-62-3 Molecular Formula: C4H6F2O2 Formula Weight: 124.09 Refractive Index: 1.3645 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101°/8.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD03093765
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C (8.5 mmHg)
Point de fusion: 7…9 °C
Densité: 1.220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093765
Numéro CAS: 2366-62-3
ONU: 3265
ADR: 8 II