Difluoroacétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A11215.06
A11215.14
A11215.22
A11215.06EA
65.4
EUR
A11215.06
A11215.14
A11215.22
Difluoroacétate d'éthyle ≥98%
Difluoroacétate d'éthyle
Purity: 98%
CAS No.: 454-31-9
Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 124.09
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3475
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1748597
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013578
Formule:
C₄H₆F₂O₂ Point d'ébullition: 98…99 °C Densité: 1,242 Point d'éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013578 Numéro CAS: 454-31-9 EINECS: 207-223-4 ADR: 3,III |