Acide thioacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 507-09-5
Molecular Formula: C2H4OS
Formula Weight: 76.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Stench
Melting Point: -17°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 773684
Merck Reference: 14,9320
UN No.: 2436
MDL No.: MFCD00004853
Formule:
C₂H₄OS Point d'ébullition: 97 °C Point de fusion: –17 °C Densité: 1,068 Point d'éclair: 18 °C (64 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00004853 Numéro CAS: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 ONU: 2436 ADR: 3,II Merck Index: 14,9320 |