Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
P735.1 P735.2
ROTHP735.1EA 169 EUR
ROTHP735.1 ROTHP735.2
di-Ammonium hydrogénocitrate
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Densité: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513