Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 137 EUR
1.01154.0500 1.01154.2500
di-Ammonium hydrogénocitrate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)