Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate 98.0-103.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
36219.22 36219.36 36219.A3
36219.22EA 32.5 EUR
36219.22 36219.36 36219.A3
di-Ammonium hydrogénocitrate 98.0-103.0% ACS
di-Ammonium hydrogénocitrate
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
MW: 226.19 g/mol
Densité: 1.48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512