Imprimer
Acide citrique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
6490.1 6490.2 6490.3 6490.5
ROTH6490.1EA 0 EUR
ROTH6490.1 ROTH6490.2 ROTH6490.3 ROTH6490.5
Acide citrique
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM