Imprimer
di-Sodium oxalate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
4267.1 4267.2
ROTH4267.1EA 48.9 EUR
ROTH4267.1 ROTH4267.2
di-Sodium oxalate
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723