Imprimer
di-Sodium oxalate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
27978.237EA 82 EUR
27978.237 27978.294
di-Sodium oxalate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm