di-Sodium oxalate ≥99.5%, en poudre ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
|
Attention
|
0219143991
0219143980
0219143990
ICNA0219143991EA
251
EUR
ICNA0219143991
ICNA0219143980
ICNA0219143990
di-Sodium oxalate ≥99.5%, en poudre ACS
di-Sodium oxalate
Soluble in water.
Chloride ≤0,002% ; sulphate ≤0,002% ; Ammonium ≤0,002%; Potassium ≤0,005%
Formule:
Na₂C₂O₄ Point de fusion: 250…270 °C Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012465 Numéro CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Résultats des tests de spécification
Assay | ≥99.5% |
Insoluble Matter | ≤0.005% |
Loss on Drying | ≤0.01% |
Neutrality | Passes |
Chloride ; | ≤0.002% |
Sulfate | ≤0.002% |
Ammonium | ≤0.002% |
Heavy Metals | ≤0.002% |
Iron | ≤0.001% |
Potassium | ≤0.005% |
Substances Darkened by Hot Sulfuric Acid | Passes |