Imprimer
di-Potassium oxalate monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4264.1 4264.2
ROTH4264.1EA 0 EUR
ROTH4264.1 ROTH4264.2
di-Potassium oxalate monohydraté
di-Potassium oxalate monohydraté
Formule: (COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 356 °C
Densité: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150033
Numéro CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820