Imprimer
di-Potassium oxalate monohydraté, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 77.8 EUR
1.05073.0250 1.05073.1000
di-Potassium oxalate monohydraté, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
di-Potassium oxalate monohydraté
Formule: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Point de fusion: 356
Densité: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150033
Numéro CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)