Acide oxalique, anhydrous 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethanedioic acid
44410.18
44410.30
44410.18EA
46.1
EUR
44410.18
44410.30
Acide oxalique, anhydrous 98
Acide oxalique
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Formule:
C₂H₂O₄ MW: 90.04 g/mol Point d'ébullition: 365 Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.) Densité: 1.9 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002573 Numéro CAS: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 ONU: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,6911 |