Imprimer
Acide pimélique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
131230250 131231000 131235000
ACRO131230250EA 34.2 EUR
ACRO131230250 ACRO131231000 ACRO131235000
Acide pimélique 98%
Acide pimélique
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 212 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004425
Numéro CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %