Imprimer
Acide adipique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
25163734-5KG 25163734-1KG
MOLE25163734-5KGEA 0 EUR
MOLE25163734-5KG MOLE25163734-1KG
Acide adipique
Acide adipique
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM