Imprimer
Acide glutarique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 25.7 EUR
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Acide glutarique 99%
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…99 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure