Acide malonique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Propanedioic acid
125260010
125262500
125260051
ACRO125260010EA
277
EUR
ACRO125260010
ACRO125262500
ACRO125260051
Acide malonique 99%
Acide malonique
Formule:
C₃H₄O₄ Point d'ébullition: 387 °C (1013 hPa) Point de fusion: 130…135 °C (dec.) Densité: 1,669 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002707 Numéro CAS: 141-82-2 EINECS: 205-503-0 Merck Index: 13,05732 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 133 to 136 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |