Imprimer
Acide sébacique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 32.3 EUR
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
Acide sébacique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide sébacique
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 374
Point de fusion: 127…131 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 221
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ATTEINDRE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH