Imprimer
Acide sébacique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
A14158.0BEA 154 EUR
A14158.0B A14158.0I A14158.22 A14158.30
Acide sébacique ≥98%
Acide sébacique
Purity: 98+% CAS No.: 111-20-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 131-134° Boiling Point: 295°/100mm Beilstein Reference: 1210591 Merck Reference: 14,8415 MDL No.: MFCD00004440
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (100 mmHg)
Point de fusion: 131…134 °C
Densité: 1.271
Point d'éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ATTEINDRE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558