Imprimer
Acide 3-mercaptopropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05967.0100 8.05967.0250
8.05967.0100EA 40.6 EUR
8.05967.0100 8.05967.0250
Acide 3-mercaptopropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.2199 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 19 °C
Molar Mass 106.14 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4911 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.60 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (120 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C