Imprimer
Acide 3-mercaptopropionique 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 49.4 EUR
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
Acide 3-mercaptopropionique 99+%
Acide 3-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Point d'ébullition: 110…111 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.218 g/cm³
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
ONU: 2922
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %