Imprimer
Sarcosine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 37.7 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosine 98%
Sarcosine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 208 °C (déc.)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004279
Numéro CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %