Imprimer
L-Méthionine
Fournisseur: MP Biomedicals
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 71.6 EUR
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Méthionine
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004