Imprimer
L-Méthionine
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
06023-1 06023-2
BMOL06023-1EA 0 EUR
BMOL06023-1 BMOL06023-2
L-Méthionine
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Point d'ébullition: 278
Point de fusion: 136
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004