Glycine
Fournisseur: Roth Carl
3908.1
3908.2
3908.3
3908.5
ROTH3908.1EA
0
EUR
ROTH3908.1
ROTH3908.2
ROTH3908.3
ROTH3908.5
Glycine
Glycine
Formule:
NH₂CH₂COOH Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa) Point de fusion: 83 °C Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |