Imprimer
Glycine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 490 EUR
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glycine ≥99%
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Densité: 1.595
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%