Imprimer
Glycine 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
120070010 120070050 120072500 120070250
ACRO120070010EA 106 EUR
ACRO120070010 ACRO120070050 ACRO120072500 ACRO120070250
Glycine 98%, très pur
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240 °C
Densité: 1.595 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.5 to 6.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %