Imprimer
Cobalt (II) acétate Co ≥ 32%, anhydre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
23138.14 23138.22
23138.14EA 153 EUR
23138.14 23138.22
Cobalt (II) acétate Co ≥ 32%, anhydre
Cobalt (II) acétate
CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689
Formule: C₄H₆CoO₄
Point de fusion: 298 °C (déc.)
Densité: 1,7755 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008689
Numéro CAS: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433