Imprimer
Zinc acétate 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
370080250 370081000
ACRO370080250EA 118 EUR
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinc acétate 99%, pur
Zinc acétate
Formule: C₄H₆O₄Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83…86 °C
Densité: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012454
Numéro CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %