Imprimer
Mercure (II) acétate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
175021000 175025000 175020025 175020050
ACRO175021000EA 74.5 EUR
ACRO175021000 ACRO175025000 ACRO175020025 ACRO175020050
Mercure (II) acétate 98%
Mercure (II) acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
MW: 318.68 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
ONU: 1629
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05898
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤8000 ppm