Imprimer
Argent (I) acétate zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 77.2 EUR
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Argent (I) acétate zS, Sigma-Aldrich®
Argent (I) acétate
Formule: C₂H₃AgO₂
MW: 166.91 g/mol
Point de fusion: 2000
Densité: 3.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012446
Numéro CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
ONU: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08648
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)