Imprimer
Argent (I) acétate 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
202390250 202391000 202395000
ACRO202390250EA 220 EUR
ACRO202390250 ACRO202391000 ACRO202395000
Argent (I) acétate 99%, pur
Argent (I) acétate
Formule: C₂H₃AgO₂
Point de fusion: 2000 °C
Densité: 3,25 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012446
Numéro CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08648
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %