Ammonium formiate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
401150010
401152500
401150050
ACRO401150010EA
76.7
EUR
ACRO401150010
ACRO401152500
ACRO401150050
Ammonium formiate 99%
Ammonium formiate
Formule:
HCO₂NH₄ Point de fusion: 115…120 °C Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013103 Numéro CAS: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |