Thallium (I) acétate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
420770250
420771000
420775000
ACRO420770250EA
151
EUR
ACRO420770250
ACRO420771000
ACRO420775000
Thallium (I) acétate 99%
Thallium (I) acétate
Formule:
C₂H₃O₂Tl Point d'ébullition: 1457 °C (1013 hPa) Point de fusion: 128…130 °C Densité: 3,68 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013045 Numéro CAS: 563-68-8 EINECS: 209-257-5 ONU: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09392 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |