Imprimer
Calcium propionate 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
403900010 403900050 403900251
ACRO403900010EA 58.8 EUR
ACRO403900010 ACRO403900050 ACRO403900251
Calcium propionate 98+%
Calcium propionate
Formule: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036137
Numéro CAS: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤4 % (105°C, 2 Hrs)
pH 6.9 to 9.0 (10 % solution)
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)