Imprimer
Lithium stéarate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid lithium salt, Lithium Stearate
413340250 413341000
ACRO413340250EA 25.3 EUR
ACRO413340250 ACRO413341000
Lithium stéarate 95%
Lithium stéarate
Formule: C₁₈H₃₅LiO₂
MW: 290.42 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042032
Numéro CAS: 4485-12-5
EINECS: 224-772-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥97.5 %