Sodium formiate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Formic acid sodium salt
148230010
148230051
ACRO148230010EA
48.3
EUR
ACRO148230010
ACRO148230051
Sodium formiate 99%
Sodium formiate
Formule:
HCO₂Na MW: 68.01 g/mol Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg) Point de fusion: 258…261 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013101 Numéro CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 ATTEINDRE: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 253 to 261 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |