Imprimer
Sodium acétate, anhydre ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid sodium salt
0602-1KGEA 142 EUR
0602-1KG 0602-2.5KG 0602-12KG
Sodium acétate, anhydre ≥99% ACS
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Point d'ébullition: 881.4
Point de fusion: 324
Densité: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 7 – 9.2
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.003%