Imprimer
Sodium acétate, anhydre ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
11554.30 11554.A1 11554.A7
11554.30EA 42.7 EUR
11554.30 11554.A1 11554.A7
Sodium acétate, anhydre ≥99.0% ACS
Sodium acétate
Purity: 99.0% min CAS No.: 127-09-3 Molecular Formula: NaOOCCH3 Formula Weight: 82.03 Physical Form: Crystalline Density: 1.528 pH: 7,5-9 Melting Point: 324° Beilstein Reference: 3595639 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00012459
Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: 881,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1,528
Point d'éclair: >250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 14,8571